Stampa…
3-Bromophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 52.4 EUR
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromophenol 98%
3-Bromophenol
Formula: C₆H₅BrO
Punto di ebollizione: 236 °C
Punto di fusione: 28…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002253
CAS Number: 591-20-8
EINECS: 209-706-5