1,4-Diethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 245…248 °C Punto di fusione: 69…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015146 CAS Number: 122-95-2 EINECS: 204-585-5 |