Stampa…
4-Cyanobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18327-100G OR18327-25G OR18327-250G
APOSOR18327-100GEA 102 EUR
APOSOR18327-100G APOSOR18327-25G APOSOR18327-250G
4-Cyanobenzoic acid 98%
4-Cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₂
Punto di fusione: 219…221 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002528
CAS Number: 619-65-8
EINECS: 210-606-9