Stampa…
4-Metossibenzil alcool 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
4-Metossibenzil alcool 98%
4-Metossibenzil alcool
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 258…260 °C
Punto di fusione: 22…25 °C
Densità: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004653
CAS Number: 105-13-5
EINECS: 203-273-6