Stampa…
Phenazine 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 97.4 EUR
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Phenazine 99+%
Phenazine
Formula: C₁₂H₈N₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di fusione: 172…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005023
CAS Number: 92-82-0
EINECS: 202-193-9