Stampa…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 20.5 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Peso molecolare: 213,12 g/mol
Punto di ebollizione: 106…109 °C/20mmHg
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000108
CAS Number: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2