Stampa…
1,8-Naftilenediamina 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 161 EUR
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Naftilenediamina 90%
1,8-Naftilenediamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 205 °C/12mmHg
Punto di fusione: 62…64 °C
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004033
CAS Number: 479-27-6