Stampa…
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
OR18316-100G OR18316-25G
APOSOR18316-100GEA 130 EUR
APOSOR18316-100G APOSOR18316-25G
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₇N₃
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di fusione: 155…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006101
CAS Number: 108-52-1
EINECS: 203-591-5