Stampa…
α-Chloro-p-xylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 43.7 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-xylene 99%
α-Chloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Formula: C₈H₉Cl
Peso molecolare: 140,61 g/mol
Punto di ebollizione: 199…201 °C
Punto di fusione: 44351 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000919
CAS Number: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,III