Stampa…
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
OR18310-250G OR18310-500G
APOSOR18310-250GEA 14.7 EUR
APOSOR18310-250G APOSOR18310-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formula: C₆H₁₄N₂O
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 242…246 °C
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005970
CAS Number: 103-76-4
EINECS: 203-142-3