Stampa…
2-Chlorobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 46.6 EUR
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Chlorobenzothiazole 98%
2-Chlorbenzothiazol
Formula: C₇H₄ClNS
Peso molecolare: 169,63 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C/30mmHg
Punto di fusione: 21…23 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005776
CAS Number: 615-20-3