Stampa…
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 72.5 EUR
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Punto di ebollizione: 249…251 °C/10mmHg
Punto di fusione: 143…150 °C
Flash Pt: 233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000619
CAS Number: 80-07-9
EINECS: 201-247-9