Stampa…
5-Iodouracil 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 29.2 EUR
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Iodouracil 97%
5-Iodouracil
Formula: C₄H₃IN₂O₂
Peso molecolare: 237,98 g/mol
Punto di fusione: 274…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006020
CAS Number: 696-07-1
EINECS: 211-788-2