Stampa…
Diisopropylcarbodiimide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 80 EUR
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C
Densità: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065689
CAS Number: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I