Stampa…
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
OR18303-10G OR18303-25G
APOSOR18303-10GEA 16.1 EUR
APOSOR18303-10G APOSOR18303-25G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Formula: C₁₃H₉NOS
Peso molecolare: 227,29 g/mol
Punto di ebollizione: 190…193 °C/3mmHg
Punto di fusione: 128…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022869
CAS Number: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9