Stampa…
Ethylvanillin 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 79.9 EUR
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
Ethylvanillin 99%
Ethylvanillin
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 74…79 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006944
CAS Number: 121-32-4
EINECS: 204-464-7