Stampa…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
OR18301-100G OR18301-25G OR18301-500G
APOSOR18301-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18301-100G APOSOR18301-25G APOSOR18301-500G
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 98%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Formula: C₇H₁₈N₂
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,779 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008337
CAS Number: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II