Stampa…
6-Chlorooxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-oxindole
OR18299-100G OR18299-25G OR18299-5G
APOSOR18299-100GEA 45.2 EUR
APOSOR18299-100G APOSOR18299-25G APOSOR18299-5G
6-Chlorooxindole 97%
6-Chlorooxindole
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209962
CAS Number: 56341-37-8