Stampa…
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 88.6 EUR
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₈Br₂O₂
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025694
CAS Number: 2674-34-2