Stampa…
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)hydantoin
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 16.1 EUR
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Formula: C₆H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 158,16 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020866
CAS Number: 116-25-6
EINECS: 204-132-1