Stampa…

[2.2]-Paracyclophane 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene

OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 40.8 EUR
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2.2]-Paracyclophane 98%
[2.2]-Paracyclophane
Formula: C₁₆H₁₆
Peso molecolare: 208,3 g/mol
Punto di fusione: 283…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003707
CAS Number: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR