1,4-Diacetoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18293-100G
OR18293-1KG
OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA
21.9
EUR
APOSOR18293-100G
APOSOR18293-1KG
APOSOR18293-250G
1,4-Diacetoxybenzene 98%
1,4-Diacetoxybenzene
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di fusione: 121…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011643 CAS Number: 1205-91-0 EINECS: 214-887-9 |