Stampa…
1-Ethyl-4-piperidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 94.4 EUR
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidone 98%
1-Ethyl-4-piperidone
Formula: C₇H₁₃NO
Punto di ebollizione: 46…48 °C/1mmHg
Densità: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013356
CAS Number: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9