Stampa…
Indane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18290-100ML OR18290-2.5L OR18290-500ML
APOSOR18290-100MLEA 97.3 EUR
APOSOR18290-100ML APOSOR18290-2.5L APOSOR18290-500ML
Indane
Indane
Formula: C₉H₁₀
Punto di ebollizione: 175…177 °C
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003795
CAS Number: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 3295
ADR: 3,III