(4-Pyridylthio)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18288-100G
OR18288-500G
APOSOR18288-100GEA
46.4
EUR
APOSOR18288-100G
APOSOR18288-500G
(4-Pyridylthio)acetic acid 98%
(4-Pyridylthio)acetic acid
Formula:
C₇H₇NO₂S Punto di fusione: 251…260 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006424 CAS Number: 10351-19-6 EINECS: 233-765-6 |