Stampa…
Cyclopropanecarboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18286-25G OR18286-100G
APOSOR18286-25GEA 52.4 EUR
APOSOR18286-25G APOSOR18286-100G
Cyclopropanecarboxamide 97%
Cyclopropanecarboxamide
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013729
CAS Number: 6228-73-5
EINECS: 228-332-3