6-(Chloromethyl)uracil 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClN₂O₂ Punto di fusione: 256…258 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010095 CAS Number: 18592-13-7 |