Stampa…
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 39.3 EUR
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone 98%
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
Peso molecolare: 324,47 g/mol
Punto di fusione: 89…95 °C
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009044
CAS Number: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III