Stampa…
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₀H₈O₃S
Peso molecolare: 230.21 g/mol
Punto di fusione: 299…301 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064964
CAS Number: 130-14-3
EINECS: 204-976-0