2-Idrossichinolina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
OR18280-2.5G
OR18280-25G
OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA
17.6
EUR
APOSOR18280-2.5G
APOSOR18280-25G
APOSOR18280-5G
2-Idrossichinolina 98%
2-Idrossichinolina
Formula:
C₉H₇NO Peso molecolare: 145,16 g/mol Punto di fusione: 198…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006743 CAS Number: 59-31-4 |