Stampa…
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
OR18278-100G OR18278-500G OR18278-1KG
APOSOR18278-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18278-100G APOSOR18278-500G APOSOR18278-1KG
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formula: C₈H₈N₂OS
Punto di fusione: 161…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005787
CAS Number: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0