Stampa…
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
OR18277-100G OR18277-25G OR18277-500G
APOSOR18277-100GEA 84.4 EUR
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 205…210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006141
CAS Number: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7