Stampa…
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
OR18276-5G OR18276-25G OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA 21.9 EUR
APOSOR18276-5G APOSOR18276-25G APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₄O
Peso molecolare: 162,58 g/mol
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012704
CAS Number: 72-40-2
EINECS: 200-778-3