Stampa…
5-Chloro-2-benzoxazolinone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, Chlorzoxazone, Chloroxazone
OR18273-100G OR18273-250G
APOSOR18273-100GEA 69.8 EUR
APOSOR18273-100G APOSOR18273-250G
5-Chloro-2-benzoxazolinone 99%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formula: C₇H₄ClNO₂
Peso molecolare: 169,57 g/mol
Punto di fusione: 191…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005717
CAS Number: 95-25-0
EINECS: 202-403-9