Stampa…
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Punto di fusione: 201…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001191
CAS Number: 82-43-9
EINECS: 201-420-9