Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR18271-1G
OR18271-25G
OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA
62.5
EUR
APOSOR18271-1G
APOSOR18271-25G
APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Formula:
C₄H₈I₂O Punto di ebollizione: 123,5…124 °C/10mmHg Densità: 2,296 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092250 CAS Number: 34270-90-1 |