Stampa…
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzhydrol
OR18268-1G OR18268-250MG
APOSOR18268-1GEA 466 EUR
APOSOR18268-1G APOSOR18268-250MG
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Formula: C₁₃H₁₂ClNO
Peso molecolare: 233,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01004640
CAS Number: 7039-50-1