Stampa…
6-Bromo-o-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18267-25G OR18267-5G
APOSOR18267-25GEA 194 EUR
APOSOR18267-25G APOSOR18267-5G
6-Bromo-o-toluidine
6-Bromo-o-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C/205mmHg
Densità: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039885
CAS Number: 53848-17-2