4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂O Punto di fusione: 53…55 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03428360 CAS Number: 1074-40-4 |