Stampa…
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260.04 g/mol
Punto di fusione: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779271
CAS Number: 100959-22-6