Stampa…
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 81.5 EUR
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00721392
CAS Number: 1865-09-4