Stampa…
Methyl-5-aminonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-aminonicotinate, Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
OR18117-10G OR18117-25G
APOSOR18117-10GEA 105 EUR
APOSOR18117-10G APOSOR18117-25G
Methyl-5-aminonicotinate
Methyl-5-aminonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038688
CAS Number: 36052-25-2