2-Bromo-5-cyanopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromopyrazine-2-carbonitrile
OR18105-1G
OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA
42.3
EUR
APOSOR18105-1G
APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Formula:
C₅H₂BrN₃ Peso molecolare: 184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09909652 CAS Number: 221295-04-1 |