Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 17.6 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,12 g/mol
Punto di fusione: 146…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464254
CAS Number: 25016-20-0