Stampa…
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 26.3 EUR
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, grado tecnico
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Peso molecolare: 348,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065915
CAS Number: 135-51-3