Stampa…
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClINO₂
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11521301
CAS Number: 74534-15-9