Stampa…

3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR18056-1G OR18056-250MG
APOSOR18056-1GEA 20.5 EUR
APOSOR18056-1G APOSOR18056-250MG
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₆BrN₃O₂
Peso molecolare: 256,0561 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026989
CAS Number: 1000343-58-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR