Stampa…
7-Bromo-1-tetralone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR18054-100G OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-100GEA 219 EUR
APOSOR18054-100G APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1-tetralone 99%
7-Bromo-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉BrO
Peso molecolare: 225,08 g/mol
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179287
CAS Number: 32281-97-3