Stampa…
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-ethoxynicotinic acid
OR18046-1G OR18046-250MG OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA 16.1 EUR
APOSOR18046-1G APOSOR18046-250MG APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,61 g/mol
Punto di fusione: 115,5…117.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07403147
CAS Number: 68359-07-9