N-Boc-L-serine
Fornitore: Apollo Scientific
OR18040-10G
OR18040-250G
OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA
21.9
EUR
APOSOR18040-10G
APOSOR18040-250G
APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Formula:
C₈H₁₅NO₅ Punto di fusione: 91 °C Flash Pt: 186 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00037243 CAS Number: 3262-72-4 |